2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 2-Hydroxy-5-[(trifluoromethyl)thio]aniline
PC51173-250MG PC51173-1G
APOSPC51173-250MGEA 114 EUR
APOSPC51173-250MG APOSPC51173-1G
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formel: C₇H₆F₃NOS
Molecular Weight: 209,189 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD23703635
CAS-Nummer: 228401-48-7