2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-1-[2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one, 2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
PC51176-1G PC51176-250MG
APOSPC51176-1GEA 328 EUR
APOSPC51176-1G APOSPC51176-250MG
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formel: C₉H₅BrF₄O₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD23703637
CAS-Nummer: 1429321-83-4
UN: 3265
ADR: 8,III