4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxyphenyl trifluoromethyl sulphone
PC51178-1G PC51178-250MG
APOSPC51178-1GEA 261 EUR
APOSPC51178-1G APOSPC51178-250MG
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formel: C₇H₅F₃O₃S
Molecular Weight: 226,173 g/mol
Schmelzpunkt: 119…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22053286
CAS-Nummer: 432-84-8