2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51183-1G
PC51183-250MG
PC51183-5G
APOSPC51183-1GEA
0
EUR
APOSPC51183-1G
APOSPC51183-250MG
APOSPC51183-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃F₅O₂ Schmelzpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12827981 CAS-Nummer: 157337-81-0 |