5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-carboxy-5-fluorophenol, 5-Bromo-4-fluorosalicylic acid
PC51184-1G PC51184-250MG PC51184-5G
APOSPC51184-1GEA 209 EUR
APOSPC51184-1G APOSPC51184-250MG APOSPC51184-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 96%
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₃
Molecular Weight: 235,007 g/mol
Schmelzpunkt: 203…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235149
CAS-Nummer: 1644-71-9