3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51191-1G PC51191-5G
APOSPC51191-1GEA 0 EUR
APOSPC51191-1G APOSPC51191-5G
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Formel: C₁₀H₁₁F₃O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09028744
CAS-Nummer: 180635-74-9