N-[(1S)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC512014-1G PC512014-250MG
APOSPC512014-1GEA 208 EUR
APOSPC512014-1G APOSPC512014-250MG
N-[(1S)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄FN·ClH
Molecular Weight: 215.695 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31695606
CAS-Nummer: 2407312-04-1