N-[(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC512028-1G PC512028-250MG
APOSPC512028-1GEA 429 EUR
APOSPC512028-1G APOSPC512028-250MG
N-[(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄FN·ClH
Molecular Weight: 215.695 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD32066862
CAS-Nummer: 2414145-16-5