Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Difluoromethyl)-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 2-(difluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
PC51205-1G PC51205-250MG
APOSPC51205-1GEA 1400 EUR
APOSPC51205-1G APOSPC51205-250MG
Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Methyl 2-(difluoromethyl)isonicotinate
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Molecular Weight: 187.143 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22690248
CAS-Nummer: 1251844-44-6