2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Difluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC51206-250MG PC51206-50MG
APOSPC51206-250MGEA 234 EUR
APOSPC51206-250MG APOSPC51206-50MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
2-(Difluoromethyl)isonicotinic acid
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Molecular Weight: 173,117 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18256212
CAS-Nummer: 1256818-14-0