4-Hydroxy-5-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-5-iodo-α,α,α-trifluoro-2-picoline, 5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-ol
PC51214-100MG PC51214-1G PC51214-250MG
APOSPC51214-100MGEA 140 EUR
APOSPC51214-100MG APOSPC51214-1G APOSPC51214-250MG
4-Hydroxy-5-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Hydroxy-5-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₃INO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD24369747
CAS-Nummer: 1027818-89-8