2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-1-ethynyl-3-fluorobenzene
PC51222-1G
PC51222-250MG
APOSPC51222-1GEA
609
EUR
APOSPC51222-1G
APOSPC51222-250MG
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
2-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Formel:
C₈H₄BrF Molecular Weight: 199.02 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28127154 CAS-Nummer: 1855543-30-4 |