2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51317-1G PC51317-250MG
APOSPC51317-1GEA 261 EUR
APOSPC51317-1G APOSPC51317-250MG
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₄F₃NO₃
Molecular Weight: 289,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00097847
CAS-Nummer: 256508-75-5