2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51328-1G PC51328-250MG
APOSPC51328-1GEA 264 EUR
APOSPC51328-1G APOSPC51328-250MG
2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole 99%
2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Formel: C₇H₂Br₂FNS
Molecular Weight: 310,969 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09748620
CAS-Nummer: 1188226-62-1