2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51330-1G PC51330-250MG
APOSPC51330-1GEA 259 EUR
APOSPC51330-1G APOSPC51330-250MG
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Formel: C₇H₂Br₂FNS
Molecular Weight: 310.969 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23705942
CAS-Nummer: 1427426-59-2