5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51332-1G PC51332-250MG
APOSPC51332-1GEA 655 EUR
APOSPC51332-1G APOSPC51332-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine 99%
5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
Formel: C₇H₄BrFN₂S
Molecular Weight: 247,087 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23705700
CAS-Nummer: 1427383-09-2