2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51333-1G PC51333-250MG
APOSPC51333-1GEA 655 EUR
APOSPC51333-1G APOSPC51333-250MG
2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile
Formel: C₈H₄FN₃S
Molecular Weight: 193,201 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23705710
CAS-Nummer: 1427448-37-0