5-Amino-2-fluorophenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Carboxymethyl)-4-fluoroaniline
PC5134-1G
PC5134-5G
PC5134-10G
PC5134-25G
APOSPC5134-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5134-1G
APOSPC5134-5G
APOSPC5134-10G
APOSPC5134-25G
5-Amino-2-fluorophenylacetic acid 98%
5-Amino-2-fluorophenylacetic acid
Formel:
C₈H₈FNO₂ Molecular Weight: 169,153 g/mol Schmelzpunkt: 135…137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094259 CAS-Nummer: 518057-74-4 |