4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51345-1G
PC51345-250MG
APOSPC51345-1GEA
468
EUR
APOSPC51345-1G
APOSPC51345-250MG
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
Formel:
C₇H₅FN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11656012 CAS-Nummer: 651744-21-7 |