[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC51347-1G PC51347-250MG
APOSPC51347-1GEA 574 EUR
APOSPC51347-1G APOSPC51347-250MG
[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester 95%
[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₇BF₄O₃
Molecular Weight: 320,088 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16996389
CAS-Nummer: 503309-12-4