2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chlor-3-iod-6-trifluormethylpyridine
PC51380-1G PC51380-250MG PC51380-5G
APOSPC51380-1GEA 429 EUR
APOSPC51380-1G APOSPC51380-250MG APOSPC51380-5G
2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂ClF₃IN
Molecular Weight: 307,439 g/mol
Schmelzpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15478058
CAS-Nummer: 205240-59-1