Methyl 6-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC51486-1G PC51486-250MG PC51486-5G
APOSPC51486-1GEA 84.1 EUR
APOSPC51486-1G APOSPC51486-250MG APOSPC51486-5G
Methyl 6-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Methyl 6-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Molecular Weight: 269.015 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32647609
CAS-Nummer: 1525649-77-7