3,4-Diaminophenylsulphur pentafluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Pentafluorosulphanyl)benzene-1,2-diamine, 4-(Pentafluorothio)benzene-1,2-diamine
PC5149-1G
APOSPC5149-1GEA 348 EUR
APOSPC5149-1G
3,4-Diaminophenylsulphur pentafluoride 97%
3,4-Diaminophenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₇F₅N₂S
Molecular Weight: 234,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11501040
CAS-Nummer: 663179-59-7