8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC51523-1G PC51523-250MG
APOSPC51523-1GEA 260 EUR
APOSPC51523-1G APOSPC51523-250MG
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
Formel: C₁₀H₆F₃NO₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03407893
CAS-Nummer: 40516-41-4