5-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-1,2-diamino-3-fluorobenzene
PC5177-1G PC5177-250MG
APOSPC5177-1GEA 24.8 EUR
APOSPC5177-1G APOSPC5177-250MG
5-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
5-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine
Formel: C₆H₆BrFN₂
Molecular Weight: 205.028 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094270
CAS-Nummer: 517920-69-3