Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51863-1G PC51863-250MG PC51863-5G
APOSPC51863-1GEA 58 EUR
APOSPC51863-1G APOSPC51863-250MG APOSPC51863-5G
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formel: C₉H₅F₅O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32219445
CAS-Nummer: 2267343-62-2