2-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC51905-1G PC51905-5G
APOSPC51905-1GEA 77 EUR
APOSPC51905-1G APOSPC51905-5G
2-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)acetonitrile
2-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₅FN₂O₂
Schmelzpunkt: 72…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13194393
CAS-Nummer: 105003-88-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III