Methyl 3-bromo-5-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC51957-1G PC51957-250MG PC51957-5G
APOSPC51957-1GEA 288 EUR
APOSPC51957-1G APOSPC51957-250MG APOSPC51957-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Molecular Weight: 267,48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24107111
CAS-Nummer: 1353575-32-2