4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Amino-β,β,β-trifluorophenetole

PC5198-1G PC5198-5G
APOSPC5198-1GEA 26.1 EUR
APOSPC5198-1G APOSPC5198-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Formel: C₈H₈F₃NO
Molecular Weight: 191.15 g/mol
Schmelzpunkt: 63…66 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077606
CAS-Nummer: 57946-61-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR