Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520002-1G
APOSPC520002-1GEA
912
EUR
APOSPC520002-1G
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₈H₉BrF₃N₃O₂ Molecular Weight: 316.075 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135207 CAS-Nummer: 1427023-16-2 |