N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC520400-1G PC520400-250MG
APOSPC520400-1GEA 126 EUR
APOSPC520400-1G APOSPC520400-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₂FN·ClH
Molecular Weight: 213,679 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31745722
CAS-Nummer: 2379918-45-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III