Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutane-1-sulphonic anhydride, Nonafluorobutane-1-sulphonic anhydride
PC52046-1G
PC52046-5G
APOSPC52046-1GEA
84.1
EUR
APOSPC52046-1G
APOSPC52046-5G
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride 95%
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride
Formel:
C₈F₁₈O₅S₂ Molecular Weight: 582,184 g/mol Siedepunkt: 84 °C Dichte: 1,898 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03427256 CAS-Nummer: 36913-91-4 EINECS: 253-270-9 UN: 3264 ADR: 8,II |