1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC520501-1G PC520501-5G
APOSPC520501-1GEA 72.5 EUR
APOSPC520501-1G APOSPC520501-5G
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene 97%
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Molecular Weight: 187,143 g/mol
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00034014
CAS-Nummer: 32471-55-9