5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520520-1G
PC520520-5G
APOSPC520520-1GEA
280
EUR
APOSPC520520-1G
APOSPC520520-5G
5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine 97%
5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine
Formel:
C₁₀H₉FN₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02214714 CAS-Nummer: 315241-39-5 |