5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Borono-4,5-difluoroaniline
PC52053-1G
PC52053-250MG
APOSPC52053-1GEA
764
EUR
APOSPC52053-1G
APOSPC52053-250MG
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Formel:
C₆H₆BF₂NO₂ Molecular Weight: 172.925 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11855852 CAS-Nummer: 1150114-58-1 |