(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC520553-1G PC520553-250MG PC520553-5G
APOSPC520553-1GEA 337 EUR
APOSPC520553-1G APOSPC520553-250MG APOSPC520553-5G
(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride 95%
(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride
Formel: C₄H₇F₂N·ClH
Molecular Weight: 143,563 g/mol
Schmelzpunkt: 143…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07777162
CAS-Nummer: 128230-76-2