5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520557-10G PC520557-1G PC520557-5G
APOSPC520557-10GEA 1070 EUR
APOSPC520557-10G APOSPC520557-1G APOSPC520557-5G
5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene 95%
5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene
Formel: C₇H₄ClF₃
Molecular Weight: 180.555 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07779540
CAS-Nummer: 63878-72-8