3-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluoro-5-formylphenol
PC52056-1G PC52056-5G PC52056-10G
APOSPC52056-1GEA 29 EUR
APOSPC52056-1G APOSPC52056-5G APOSPC52056-10G
3-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
3-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅FO₂
Molecular Weight: 140,112 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185579
CAS-Nummer: 1023290-12-1