4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520573-1G PC520573-5G
APOSPC520573-1GEA 326 EUR
APOSPC520573-1G APOSPC520573-5G
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₇F₃N₂O₂
Molecular Weight: 232.159 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689831
CAS-Nummer: 914201-19-7