2-Fluoro-5-iodo-4-methylaniline, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-5-fluoro-2-iodotoluene, 2-Fluoro-5-iodo-p-toluidine
PC52061-1G PC52061-250MG PC52061-5G
APOSPC52061-1GEA 200 EUR
APOSPC52061-1G APOSPC52061-250MG APOSPC52061-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylaniline, tech
2-Fluoro-5-iodo-4-methylaniline
Formel: C₇H₇FIN
Molecular Weight: 251,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27992342
CAS-Nummer: 1820711-20-3