1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520624-10G PC520624-5G
APOSPC520624-10GEA 1160 EUR
APOSPC520624-10G APOSPC520624-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₅ClF₄
Molecular Weight: 212.572 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226696
CAS-Nummer: 1186194-82-0