Butyl-[1-(2-chloro-6-fluorophenyl)methylidine]amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520625-10G
PC520625-50G
APOSPC520625-10GEA
170
EUR
APOSPC520625-10G
APOSPC520625-50G
Butyl-[1-(2-chloro-6-fluorophenyl)methylidine]amine 97%
Butyl-[1-(2-chloro-6-fluorophenyl)methylidine]amine
Formel:
C₁₁H₁₃ClFN Molecular Weight: 213.679 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10699103 CAS-Nummer: 945408-07-1 |