2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester hydrate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520631-25G
PC520631-5G
APOSPC520631-25GEA
989
EUR
APOSPC520631-25G
APOSPC520631-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester hydrate 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester hydrate
Formel:
C₇H₅F₃N₂O₃·H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100556 CAS-Nummer: 886212-78-8 |