Bis-(3-Bromo-2-fluorobenzyl)ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520635-1G PC520635-5G
APOSPC520635-1GEA 251 EUR
APOSPC520635-1G APOSPC520635-5G
Bis-(3-Bromo-2-fluorobenzyl)ether 97%
Bis-(3-Bromo-2-fluorobenzyl)ether
Formel: C₁₄H₁₀Br₂F₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226505
CAS-Nummer: 1186195-12-9