2-Bromo-4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520646-1G
APOSPC520646-1GEA 94.4 EUR
APOSPC520646-1G
2-Bromo-4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Bromo-4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrClF₃O
Molecular Weight: 275,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847191
CAS-Nummer: 1260810-00-1