2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoroanthranilaldehyde, 5-Fluoro-2-formylaniline
PC52065-1G
PC52065-250MG
PC52065-5G
APOSPC52065-1GEA
71.2
EUR
APOSPC52065-1G
APOSPC52065-250MG
APOSPC52065-5G
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₆FNO Molecular Weight: 139.127 g/mol Schmelzpunkt: 49…52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10000632 CAS-Nummer: 152367-89-0 |