2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
PC520650-10G PC520650-1G PC520650-5G
APOSPC520650-10GEA 1050 EUR
APOSPC520650-10G APOSPC520650-1G APOSPC520650-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formel: C₈H₈ClF₄N
Molecular Weight: 229.61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226541
CAS-Nummer: 1184980-60-6