3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Chlorosulphonyl)-6-fluoroanisole
PC52066-1G
PC52066-250MG
APOSPC52066-1GEA
580
EUR
APOSPC52066-1G
APOSPC52066-250MG
3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₆ClFO₃S Molecular Weight: 224.637 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185594 CAS-Nummer: 1049729-85-2 UN: 3265 ADR: 8 III |