2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520696-1G PC520696-5G
APOSPC520696-1GEA 268 EUR
APOSPC520696-1G APOSPC520696-5G
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Formel: C₇H₆ClF₂N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14525494
CAS-Nummer: 1204295-63-5