4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC52070-1G PC52070-250MG
APOSPC52070-1GEA 0 EUR
APOSPC52070-1G APOSPC52070-250MG
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆ClFO₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185596
CAS-Nummer: 1214377-19-1